Merck
W291218
Sigma-Aldrich
Piperonyl acetate
≥99%, FG
Synonim(y):
heliotropyl acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
Numer FEMA:
2912
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2068
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.220
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5265 (lit.)
bp
150-151 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral; sweet
ciąg SMILES
CC(=O)OCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(11)12-5-8-2-3-9-10(4-8)14-6-13-9/h2-4H,5-6H2,1H3
Klucz InChI
PFWYHTORQZAGCA-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
D McGinty et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50 Suppl 2, S358-S362 (2012-03-27)
A toxicologic and dermatologic review of piperonyl acetate when used as a fragrance ingredient is presented. Piperonyl acetate is a member of the fragrance structural group aryl alkyl alcohol simple acid esters (AAASAE). The AAASAE fragrance ingredients are prepared by
D J Wright et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 10(4), 265-270 (1980-04-01)
1. The metabolism of piperonylidene acetone, and the food additives piperonyl acetone, piperonyl acetate and piperonyl isobutyrate were studied in male rabbits after oral doses of 100 mg/kg. 2. Both piperonylidene acetone and piperonyl acetone were extensively excreted as 4-(3,4-methylenedioxyphenyl)-butan-2-ol