Key Documents
260282
1,2-Pentanediol
96%
Synonim(y):
1, 2-Dihydroxypentane, 1, 2-Pentylene glycol, 4-Methyl-1 2-butanediol
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
tw
206 °C (lit.)
gęstość
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC(O)CO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-3-5(7)4-6/h5-7H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
WCVRQHFDJLLWFE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.