G005093
GC Analysis of 1,2-Alkyldiol Enantiomers (O-Trifluoroacetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX™ G-TA
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 80 °C, 5 °C/min to 130 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: various alkyldiol enantiomers (O-TFA derivatives)
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Informacje prawne
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)