Kluczowe dokumenty
603678
1,2-Propanediol-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Propylene glycol-1,2-13C2
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
bp
187 °C (lit.)
mp
-60 °C (lit.)
gęstość
1.063 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
C[13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i2+1,3+1
Klucz InChI
DNIAPMSPPWPWGF-SUEIGJEOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Chromatograms
suitable for GCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.