Merck
77645
Supelco
Bupirimate-(ethyl-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N,N-Dimethylsulfamic acid 5-butyl-2-(ethyl-d5-amino)-6-methyl-4-pyrimidinyl ester, Bupirimate-d5
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13D5H19N4O3S
Masa cząsteczkowa:
321.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=NC(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=NC(OS(N(C)C)(=O)=O)=C1CCCC
Klucz InChI
DSKJPMWIHSOYEA-RCIWAKOPSA-N
Opis ogólny
Bupirimate-(ethyl-d5) jest znakowanym izotopowo analogiem miejscowego ogólnoustrojowego fungicydu bupirimate,, w którym wszystkie protony etylowe zostały zastąpione deuterem.
Zastosowanie
Związki znakowane izotopami są coraz częściej wykorzystywane w spektrometrii mas z rozcieńczeniem izotopowym (IDMS) do ilościowej analizy pestycydów. Główną zaletą stosowania techniki IDMS jest to, że związki znakowane izotopami mają prawie takie same właściwości fizyczne jak ich nieznakowane analogi, a zatem wykazują identyczne zachowanie podczas procesu przygotowania próbki. Pomaga to w przezwyciężeniu problemów związanych z efektami matrycy, które zazwyczaj występują w zwykłej analizie LC-MS/GC-MS, potencjalnie skutkując stronniczymi wynikami. Poprzez dodanie do próbki przed jej przygotowaniem analogu znakowanego izotopem, można określić i skompensować utratę analitu, która prowadzi do efektów matrycy.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electrooxidation of bupirimate: a comparative study of SnO2 and boron doped diamond anodes
Errami M, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 6, 4927-4938 (2011)