Merck
493066
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylethanolamine-15N
98 atom % 15N
Synonim(y):
N,N-Dimethylaminoethanol-15N
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH215N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
tw
133-134 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
gęstość
0.897 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C[15N](C)CCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3/i5+1
Klucz InChI
UEEJHVSXFDXPFK-HOSYLAQJSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)