73033AST
Astec® CHIRALDEX™ G-TA Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
Synonim(y):
Kolumna GC, chiralna, gamma-dekstran
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
opis
GC capillary column
opakowanie
pkg of 1 ea
Parametry
-10-180 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
500
df
0.12 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-trifluoroacetyl derivative of γ-cyclodextrin phase
Zastosowanie
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
typ kolumny
capillary chiral
metoda separacji
chiral
Opis ogólny
Zastosowanie
Odporność chem./fiz.
- -10 °C to 180 °C isothermal and programmed
Inne uwagi
Informacje prawne
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Amino acids are building blocks of peptides and proteins. Enantiomeric separation of these molecules can be performed through chromatography by chiral stationary phases. This article describes the chiral GC analysis of one amino acid, proline, after achiral derivatization.
In this study we demonstrate the separation of D- and L-carvone enantiomers in samples of caraway seed, dill seed, native spearmint and scotch spearmint essential oils using an Astec CHIRALDEX G-TA capillary GC column.
Protokoły
GC Analysis of D-Carvone Enantiomer in Caraway Essential Oil on Astec® CHIRALDEX® G-TA
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCPokaż więcejNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.