Merck
539449
Sigma-Aldrich
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
95%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
mp
64-68 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-11-6-4-10(8-14)5-7-11/h4-7H,8-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
Klucz InChI
NUANLVJLUYWSER-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1-(N-Boc-aminometylo)-4-(aminometylo)benzen jest aminą chronioną.
Zastosowanie
1-(N-Boc-aminometylo)-4-(aminometylo)benzen może być stosowany do syntezy:
  • oligomerycznych tiomoczników
  • bipirolowych[2]katenanów
  • modelowe receptory dla dikarboksylanów i monosacharydów
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Benito JM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 66, 1366-1366 (2001)
Andrievsky A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120, 9712-9712 (1998)
Smith J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 8811-8811 (1996)