Kluczowe dokumenty
123056
4-(2-Aminoethyl)aniline
97%
Synonim(y):
4-Aminophenethylamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.591 (lit.)
bp
103 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
28-31 °C (lit.)
gęstość
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6,9-10H2
Klucz InChI
LNPMZQXEPNWCMG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
123056-10G | 4061836825003 |
123056-1G | 4061838721983 |
123056-5G | 4061838721990 |