Merck
140392
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
95%
Synonim(y):
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H2(CH3)2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Beilstein:
1908717
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
mp
112-114 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cc(C)c(O)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-8(5-10)4-7(2)9(6)11/h3-5,11H,1-2H3
Klucz InChI
UYGBSRJODQHNLQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-hydroksy-3,5-dimetylobenzaldehyd był stosowany jako odczynnik podczas katalizowanej przeniesieniem fazowym polimeryzacji alkoholu 4-hydroksy-3,5-dimetylobenzylowego. Użyto go jako odczynnika wyjściowego podczas syntezy 2,4,6-trimetylofenolu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Phase transfer catalyzed polymerization of 4-hydroxy-3, 5-dimethylbenzyl alcohol and copolymerization of 4-bromo-2, 6-dimethylphenol with 4-hydroxy-3, 5-dimethylbenzyl alcohol.
Wang JH and Percec V.
Polym. Bull., 25(1), 25-32 (1991)
A facile synthesis of 4-alkoxymethylphenols by a copper (II)-acetoxime catalyst/O2 system.
Shimizu M, et al.
Tetrahedron Letters, 32(18), 2053-2056 (1991)
P R Ortiz de Montellano et al.
The Journal of biological chemistry, 262(24), 11641-11646 (1987-08-25)
Chloroperoxidase and H2O2 oxidize styrene to styrene oxide and phenylacetaldehyde but not benzaldehyde. The epoxide oxygen is shown by studies with H2(18)O2 to derive quantitatively from the peroxide. The epoxidation of trans-[1-2H]styrene by chloroperoxidase proceeds without detectable loss of stereochemistry
D J Abraham et al.
Biochemistry, 34(46), 15006-15020 (1995-11-21)
Monoaldehyde allosteric effectors of hemoglobin were designed, using molecular modeling software (GRID), to form a Schiff base adduct with the Val 1 alpha N-terminal nitrogens and interact via a salt bridge with Arg 141 alpha of the opposite subunit. The