Merck
15485
Sigma-Aldrich
N-Boc-p-phenylenediamine
≥97.0% (NT)
Synonim(y):
4-(tert-Butoxycarbonylamino)aniline, tert-Butyl-4-aminophenylcarbamate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COCONHC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.26
Beilstein:
2969618
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (NT)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
Boc
amine
ciąg SMILES
NC1=CC=C(NC(OC(C)(C)C)=O)C=C1
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,12H2,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
WIVYTYZCVWHWSH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-Boc-p-fenylenodiamina może być stosowana jako:
  • Reagent do przygotowania barwników na bazie monoimidu perylenu do zastosowań w ogniwach słonecznych uczulanych barwnikami.
  • Materiał wyjściowy do syntezy kowalencyjnych struktur organicznych, które są wykorzystywane jako membrany wymiany protonów do zastosowań w wodorowych ogniwach paliwowych.
  • Reagent w syntezie kwasów hydroksamowych pochodzących z bestatyny jako silnych inhibitorów pan-HDAC.
Inne uwagi
Mono-N-acylated diamine, precursor of different Para-substituted anilines (e.g., 4-azido aniline); Synthesis of photoactivable derivative of ouabaine.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Development of a Bestatin-SAHA Hybrid with Dual Inhibitory Activity against APN and HDAC
Cao J, et al.
Molecules (Basel), 25(21), 4991-4991 (2020)
Combined Intrinsic and Extrinsic Proton Conduction in Robust Covalent Organic Frameworks for Hydrogen Fuel Cell Applications
Yang Y, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 59(9), 3678-3684 (2020)
M.P. Goeldner et al.
Trends in Biochemical Sciences, 7, 310-310 (1982)
Synthesis, photophysical and photovoltaic investigations of acceptor-functionalized perylene monoimide dyes for nickel oxide p-type dye-sensitized solar cells
Le Pleux L, et al.
Energy & Environmental Science, 4(6), 2075-2084 (2011)
E. Escher et al.
Helvetica Chimica Acta, 62, 1217-1217 (1979)