Merck
525626
Sigma-Aldrich
4-[(N-Boc)aminomethyl]aniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4CH2NHCO2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
75-78 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-9-4-6-10(13)7-5-9/h4-7H,8,13H2,1-3H3,(H,14,15)
Klucz InChI
UXWQXBSQQHAGMG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-[(N-Boc)aminometylo]anilina jest aminą chronioną.
Zastosowanie
4-[(N-Boc)aminometylo]anilina może być stosowana w syntezie haptenów i soli tetrafluoroboranowej 4-(N-boc-aminometylo)benzenu diazoniowego.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Covalent modification of carbon nanotubes with anthraquinone by electrochemical grafting and solid phase synthesis.
Ghanem MA, et al.
Electrochimica Acta, 68, 74-80 (2012)
Staudinger ligation: a new immobilization strategy for the preparation of small-molecule arrays.
Maja Köhn et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(47), 5830-5834 (2003-12-16)
Sven W Meckelmann et al.
Prostaglandins & other lipid mediators, 130, 8-15 (2017-02-22)
The performance of two derivatization and ionization techniques for the quantitative reversed phase liquid chromatography (LC)- mass spectrometry (MS) analysis of hydroxy fatty acids (OH-PUFA) in plasma was evaluated: One used AMPP (N-(4-aminomethylphenyl)pyridinium chloride) leading to a positive charged amid-derivate
László Szabó et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(1) (2019-01-10)
While intensive efforts are made to prepare carbon fiber reinforced plastics from renewable sources, less emphasis is directed towards elaborating green approaches for carbon fiber surface modification to improve the interfacial adhesion in these composites. In this study, we covalently