G005146
GC Analysis of δ-Decanolactone Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ G-TA
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: helium, 24 psi
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 psi
sample: peaks 1 & 2: δ-decanolactone enantiomers
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
Informacje prawne
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)