Kluczowe dokumenty
G005067
GC Analysis of Mandelic Acid Methyl Ester Enantiomers on Astec® CHIRALDEX G-TA
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 140 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
inj. temp.: 250 °C
sample: peak 1: S(+)-methyl mandelate
peak 2: R(-)-methyl mandelate
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
pharmaceutical (small molecule)
Komentarz do analizy
Odwrócenie kolejności elucji na CHIRALDEX B-DP.
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)