24308
β-DEX™ 325
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Synonim(y):
β-DEX™ 325, 30M .25MM .25UM
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
Poziom jakości
opis
GC capillary column
Parametry
30-230 °C temperature
Wartość beta
250
df
0.25 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
non-bonded; 25% 2,3-di-O-methyl-6-O-TBDMS-β-cyclodextrin in SPB-20 poly(20% phenyl/80% dimethylsiloxane) phase
Zastosowanie
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
typ kolumny
capillary chiral
metoda separacji
chiral
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Odporność chem./fiz.
- 30 °C to 230 °C
Inne uwagi
Informacje prawne
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?