Kluczowe dokumenty
G005102
GC Analysis of Proline Methyl Ester Enantiomers (N-Acetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX G-TA
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 155 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 3 mg/mL racemate in methanol
peak 1: D-proline methyl ester (N-acetyl derivative)
peak 2: L-proline methyl ester (N-acetyl derivative
Zastosowanie
food and beverages
life science and biopharma
Komentarz do analizy
Odwrócenie kolejności elucji przy użyciu pochodnej N-trifluoroacetylowej.
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)