Merck
689491
Sigma-Aldrich
D-Proline methyl ester hydrochloride
≥98.0% (AT)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.62
Beilstein:
4714125
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (AT)
Formularz
crystals
aktywność optyczna
[α]/D 33.0±2.0°, c = 1 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.COC(=O)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1
Klucz InChI
HQEIPVHJHZTMDP-NUBCRITNSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3