Kluczowe dokumenty
364460
L-Proline benzyl ester hydrochloride
98%
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −48°, c = 1 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
148-151 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].[H][C@]1(CCCN1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO2.ClH/c14-12(11-7-4-8-13-11)15-9-10-5-2-1-3-6-10;/h1-3,5-6,11,13H,4,7-9H2;1H/t11-;/m0./s1
Klucz InChI
NEDMOHHWRPHBAL-MERQFXBCSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?