Merck
116637
Sigma-Aldrich
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
98%
Synonim(y):
4-Aminophenyl benzyl ether hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OC6H4NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.71
Beilstein:
3633307
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
228 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
Cl.Nc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H13NO.ClH/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10,14H2;1H
Klucz InChI
KQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek 4-(benzyloksy)aniliny może być stosowany w badaniach syntezy chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)