Merck
108081
Sigma-Aldrich
Di-p-toluoyl-D-tartaric acid monohydrate
98%
Synonim(y):
D-Tartaric acid 2,3-di-p-toluoyl ester monohydrate
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.37
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +142°, c = 1 in methanol
mp
163-165 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
ciąg SMILES
O.Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8.H2O/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14;/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24);1H2/t15-,16-;/m0./s1
Klucz InChI
FOTRUJUPLHRVNU-MOGJOVFKSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)