Kluczowe dokumenty
33610
(+)-2,3-Dibenzoyl-D-tartaric acid
≥99.0% (T)
Synonim(y):
(+)-O,O′-Dibenzoyl-D-tartaric acid, D-Tartaric acid 2,3-dibenzoate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.0% (T)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D +117±2°, c = 5% in ethanol
zanieczyszczenia
≤1% water
mp
145-155 °C
154-156 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m0/s1
Klucz InChI
YONLFQNRGZXBBF-KBPBESRZSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?