Merck
371416
Sigma-Aldrich
(−)-O,O′-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
97%
Synonim(y):
L-(-)-DTTA, Di-p-toluyl-L-tartaric acid
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.35
Beilstein:
2022481
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
39021705
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
powder
Próba:
97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D −138°, c = 1 in ethanol
mp
169-171 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
Klucz InChI
CMIBUZBMZCBCAT-HZPDHXFCSA-N
Opis ogólny
(-)-O,O′-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid is a O,O′-diacyl tartaric acid derivative that can be prepared by the resolution of its racemate in the presence of cinchonine.
Zastosowanie
(-)-O,O′-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid may be used as a chiral resolving agent for the resolution of the racemic bases to isolate the (-)-enantiomeric forms.
Resolving agent for racemic amines.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Highly efficient resolution of (?)-Tramadol with di-p-toluoyl-tartaric acid (DTTA).
Evans GR, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(11) null
Synthetic Communications, 20, 3553-3553 (1990)
Tetrahedron Letters, 32, 7325-7325 (1991)