Kluczowe dokumenty
G005039
Analiza GC enancjomerów 2-aminobutanu (2-butyloaminy) (pochodnych N-trifluoroacetylu) na 6513 3836 G-TA
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 80 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
sample: peaks 1 & 2: 2-aminobutane enantiomers (N-TFA derivatives)
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Opis
    sec-Butylamine, 99%
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)