Kluczowe dokumenty
73035AST
Supelco
Astec® CHIRALDEX G-TA Capillary GC Column
L × I.D. 50 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
Synonim(y):
Kolumna GC, chiralna, gamma-dekstran
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Materiały
fused silica
opis
GC capillary column
opakowanie
pkg of 1 ea
Parametry
-10-180 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
500
df
0.12 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
50 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-trifluoroacetyl derivative of γ-cyclodextrin phase
Zastosowanie
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
typ kolumny
capillary chiral
metoda separacji
chiral
Opis ogólny
Astec® CHIRALDEX G-TA is the first choice in the Group 1 CSPs (Surface Interactions, Complex Derivatives). This phase has been shown to be the most broadly-selective phase for the pharmaceutical industry, especially for the analysis of chiral intermediates and drug studies in various stages of clinical trials. Separations occur without the inclusion mechanism and are typically faster and more efficient than most chiral stationary phases. G-TA has also been used to separate parent drug enantiomers and their metabolites. G-TA has its highest selectivity for oxygen-containing analytes like alcohols, diols and polyols as the free alcohol and as an acyl derivative; amines as acyl derivatives; amino alcohols, halogens (Cl>Br>F), amino acids, hydroxy acids, lactones, furans and pyrans. It is also highly selective for halogenated compounds.
Zastosowanie
  • Enancjoselektywna analiza chromatograficzna próbek wodnych metodą derywatyzacji on-line. Zastosowanie do reakcji enzymatycznych..: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie kapilarnej kolumny GC Astec CHIRALDEX G-TA do enancjoselektywnej analizy chromatografii gazowej. Metoda obejmuje derywatyzację on-line, umożliwiając analizę próbek wodnych i zastosowanie tej techniki do reakcji enzymatycznych. To innowacyjne podejście podkreśla zdolność kolumny do osiągania wysokiej selektywności i czułości dla związków chiralnych w złożonych matrycach (Mommers et al., 2008).
Odporność chem./fiz.
Temp. Limits:
  • -10 °C to 180 °C isothermal and programmed
Inne uwagi
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catalytic asymmetric synthesis of Japonilure and its enantiomer
Xu, Hao, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 25 (20-21), 1372-1375 (2014)
Investigation of a novel diamine based chiral auxiliary in the asymmetric alkylation of ketones
Clarke, Sarah L, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 25 (4), 356-361 (2014)
Sequential kinetic resolution of (?)-2,3-butanediol in organic solvent using lipase from Pseudomonas cepacia.
Caron, Gaetan; Kazlauskas, R.J.
Tetrahedron Asymmetry, 4 (9), 1995-2000 (1993)
Asymmetric epoxidation catalyzed by esters of a-hydroxy-8-oxabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Armstrong, A., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12 (20), 2779-2781 (2001)
Asymmetric ring opening of meso-epoxides with B-halobis(2-isocaranyl)boranes 2-dIcr2BX
Roy, Chandra D., Brown, Herbert C.
Tetrahedron Asymmetry, 17 (13), 1931-1936 (2006)
Produkty
Amino acids are building blocks of peptides and proteins. Enantiomeric separation of these molecules can be performed through chromatography by chiral stationary phases. This article describes the chiral GC analysis of one amino acid, proline, after achiral derivatization.
In this study we demonstrate the separation of D- and L-carvone enantiomers in samples of caraway seed, dill seed, native spearmint and scotch spearmint essential oils using an Astec CHIRALDEX G-TA capillary GC column.