Merck
540072
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Epichlorohydrin
99%
Synonim(y):
(R)-(−)-2-(Chloromethyl)oxirane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.52
Beilstein:
1420785
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
3.29 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 16.6 °C)
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D −34°, c = 1 in methanol
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
temp. samozapłonu
772 °F
granice wybuchowości
21 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
gęstość
1.180 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ether
ciąg SMILES
ClC[C@H]1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/t3-/m0/s1
Klucz InChI
BRLQWZUYTZBJKN-VKHMYHEASA-N
Zastosowanie
Building block for the synthesis of a key intermediate in the synthesis of stable PGI2 analogue UT-15.
Used in the synthesis of chiral morpholines and dioxanes via a Mitsunobu diol-cyclization. Chiral building block in the enantioselective synthesis of trans-2,4-disubstituted piperidines.
Informacje prawne
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Synlett, 2151-2151 (2006)
Robert M Moriarty et al.
The Journal of organic chemistry, 69(6), 1890-1902 (2004-04-03)
A general and novel solution to the synthesis of biologically important stable analogues of prostacyclin PGI(2), namely benzindene prostacyclins, has been achieved via the stereoselective intramolecular Pauson-Khand cyclization (PKC). This work illustrates for the first time the synthetic utility and
Goss S Kauffman et al.
The Journal of organic chemistry, 71(23), 8975-8977 (2006-11-04)
A strategy for the enantioselective synthesis of trans-2,4-disubstituted piperidines is proposed and applied to the preparation of IS811, a potent CCR3 antagonist. The C2 stereocenter is derived from commercial (R)-epichlorohydrin, while the C4 stereocenter is installed via diastereoselective hydrogenation of
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(10), 5720-5732 (2008-04-15)
The risk of the presence of haloacetic acids in drinking water as chlorination by-products and the shortage of experimental mutagenicity data for most of them requires a research work. This paper describes a QSAR model to predict direct mutagenicity for