Kluczowe dokumenty
540080
(S)-(+)-Epichlorohydrin
98%
Synonim(y):
(S)-(+)-2-(Chloromethyl)oxirane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.2 (vs air)
ciśnienie pary
12.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +35°, c = 1 in methanol
czystość optyczna
ee: 97% (GLC)
temp. samozapłonu
1421 °F
granice wybuchowości
21 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
bp
92-93 °C/360 mmHg (lit.)
gęstość
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ether
ciąg SMILES
ClC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/t3-/m1/s1
Klucz InChI
BRLQWZUYTZBJKN-GSVOUGTGSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)