Kluczowe dokumenty
71030AST
Astec® CHIRALDEX™ GC Column Screening Kit
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, pkg of 1 kit
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica column
Poziom jakości
opis
30 m kit
opakowanie
pkg of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Astec®
Parametry
-10-180 °C temperature (isothermal or programmed)
df
0.12 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
non-bonded; 2,3-di-O-methyl-6-t-butyl silyl derivative of β-cyclodextrin phase
non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-methoxy derivative of β-cyclodextrin phase
non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-trifluoroacetyl derivative of γ-cyclodextrin phase
typ kolumny
capillary chiral
Opis ogólny
Kit contents: One 30 m × 0.25 mm I.D., 0.12 μm column of each type: CHIRALDEX G-TA, B-DM and B-DA
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)