Kluczowe dokumenty
G005076
GC Analysis of Verbenone Enantiomers on Astec® CHIRALDEX G-TA
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 120 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 2.5 mg/mL
peak 1: R(+)-verbenone
peak 2: S(-)-verbenone
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
pharmaceutical (small molecule)
Komentarz do analizy
Można odwrócić kolejność elucji za pomocą CHIRALDEX B-TA.
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)