Kluczowe dokumenty
G006117
GC Analysis of Volatile Flavor Compound Enantiomers on Astec® CHIRALDEX G-TA
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 60 °C, 2 °C/ min to 160 °C (hold 20 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec, set at 75 °C
injection: 1 μL, split 100:1
Zastosowanie
flavors and fragrances
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Opis
    Methyl DL-lactate, ≥97.0% (GC)
    β-Butyrolactone, 98%
    Methyl DL-mandelate, 97%
    δ-Octanolactone, AldrichCPR
    α-Ionone, natural, ≥86%
    1-Phenylethanol, 98%
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)