Merck
309443
Sigma-Aldrich
(±)-1,3-Butanediol
anhydrous, ≥99%
Synonim(y):
1,3-Butylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
Beilstein:
1731276
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości:
anhydrous
Próba:
≥99%
bp:
203-204 °C (lit.)
ciśnienie pary:
0.06 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
3.1 (20 °C, vs air)
ciśnienie pary
0.06 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
741 °F
granice wybuchowości
0.34-6.3 %
zanieczyszczenia
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.44 (lit.)
pH
6.0-7.0 (20 °C)
bp
203-204 °C (lit.)
mp
-54 °C
gęstość
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
(±)-1,3-Butanediol may be used as a solvent in the preparation of 6-methoxy-2-benzoxazolinone via condensation reaction between 2-hydroxy-4-methoxyphenyJarnmonium chloride and urea. It can also react with carboxylic acids to form the corresponding chlorohydrin esters in the presence of chlorotrimethylsilane.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Influence of Carboxylic Acids on the Synthesis of Chlorohydrin Esters from 1, 3?Butanediol
Eras J, et al.
Synthetic Communications, 36(9), 1167-1175 (2006)
Optical resolution by vapour permeation of 1, 3-butanediol and 2-butanol through (+)-poly1-[dimethyl (10-pinanyl) silyl]-1-propyne membrane.
Shinohara KI, et al.
Polymer, 36(12), 2403-2405 (1995)
Kamarza Mulia et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(3) (2019-02-15)
Mangosteen (Garcinia mangostana L.) is a fruit that is rich in xanthones, utilized as health supplements or additives in food products due to their high antioxidant activities. Choline chloride (ChCl)-based deep eutectic solvents (DESs) with polyalcohols (ethylene glycol, glycerol, propanediols
Access to (S)-2-methyloxetane and the precursor (S)-1, 3-butanediol of high enantiomeric purity.
Hintzer K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47(20), 3850-3854 (1982)
6-methoxy-2-benzoxazolinone synthesis in 1,3-butanediol.
Richey JD, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 40(12), 2413-2416 (1976)