Merck
163678
Sigma-Aldrich
Thioacetamide
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
TAA
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CSNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.13
Beilstein:
506006
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
Formularz
solid
mp
108-112 °C (lit.)
rozpuszczalność
passes test 2%
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(N)=S
InChI
1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
Klucz InChI
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Thioacetamide (TAA) is a thiocarbonyl compound commonly used as a corrosion inhibitor. It prevents corrosion by forming a protective layer on metal surfaces. It undergoes deuterium exchange reaction with D2O to afford N-dideuterated thioacetamide. Infrared spectral investigations of thioacetamide and its deuterated derivative (N-dideuterated thioacetamide) have been reported.
Zastosowanie
Hepatotoxin and carcinogen. An additive in enantioselective reduction of β-keto esters with immobilized baker′s yeast.
It may also be used as a sulfide source to prepare metal sulfides of metal ions like cadmium, nickel, zinc and copper.
Thioacetamide has been used as a source of sulfur required for the synthesis of CdS nanoparticlesand quantum dots.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Cancer Research, 17, 954-954 (1952)
A new preparation of zinc sulfide nanoparticles by solid-state method at low temperature.
Wang LP and Hong GY
Materials Research Bulletin, 35(5), 695-701 (2000)
Solvothermal synthesis of nanocrystalline cadmium sulfide.
Li Y, et al.
J. Mater. Sci., 35(23), 5933-5937 (2000)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 659-659 (1992)
Synthesis of copper sulfide nanowhisker via sonochemical way and its characterization
Xu C, et al
Chemistry Letters (Jpn), 32(2), 198-199 (2003)