Merck
139254
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzyl chloride
99%
Synonim(y):
α,2,4-Trichlorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.47
Beilstein:
387220
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.576 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
mp
−2.6 °C (lit.)
gęstość
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
ClCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2
Klucz InChI
IRSVDHPYXFLLDS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4-Dichlorobenzyl chloride was used as starting reagent for the synthesis of series of novel 1,2,4-triazolium derivatives.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yan Luo et al.
Archiv der Pharmazie, 342(7), 386-393 (2009-06-23)
A series of novel 1,2,4-triazolium derivatives was synthesized starting from commercially available 1H-1,2,4-triazole, 2,4-dichlorobenzyl chloride, or 2,4-difluorobenzyl bromide. Their antibacterial and antifungal activities were evaluated against Staphylococcus aureus ATCC 29213, Escherichia coli ATCC 25922, Bacillus proteus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa