Merck
187518
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzoyl chloride
99%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.46
Beilstein:
639531
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39050513
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.560 (lit.)
bp
142-143 °C/21 mmHg (lit.)
mp
15-17 °C
gęstość
1.462 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
chloro
ciąg SMILES
ClC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H
Klucz InChI
JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorek 2,6-dichlorobenzoilu uczestniczy w estryfikacji (fluoren-9-ylometoksy)karbonylo (Fmoc)-aminokwasów do polistyrenu alkoholu 4-alkoksybenzylowego.
Zastosowanie
Zastosowano chlorek 2,6-dichlorobenzoilu:
  • w metodzie przesiewowej aktywności substratowej do szybkiego opracowywania nowych substratów i ich przekształcania w niepeptydowe inhibitory proteaz Cys i Ser
  • w syntezie 1-acylirydoli
  • w enancjokontrolowanej całkowitej syntezie (-)-aspicyliny
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sensitisation to dichlorobenzoyl chloride.
J De Boer et al.
Contact dermatitis, 18(2), 116-117 (1988-02-01)
Morphine recognition by a porphyrin-cyclocholate molecular bowl.
Bonar-Law RP, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 5, 456-458 (1993)
An improved method for anchoring of 9-fluorenylmethoxycarbonyl-amino acids to 4-alkoxybenzyl alcohol resins.
Sieber, P.
Tetrahedron Letters, 28(49), 6147-6150 (1987)
Stereocontrolled total synthesis of the macrocyclic lactone (-)-aspicilin.
Waanders PP, et al.
Tetrahedron Letters, 28(21), 2409-2412 (1987)
Andrew W Patterson et al.
Nature protocols, 2(2), 424-433 (2007-04-05)
Substrate activity screening (SAS) is a fragment-based method for the rapid development of novel substrates and their conversion into non-peptidic inhibitors of Cys and Ser proteases. The method consists of three steps: (i) a library of N-acyl aminocoumarins with diverse