Merck
259179
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzyl chloride
97%
Synonim(y):
α,3,4-Trichlorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.47
Beilstein:
386644
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.577 (lit.)
bp
122-124 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
1.411 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
ClCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
Klucz InChI
YZIFVWOCPGPNHB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek 3,4-dichlorobenzylu został użyty:
  • w syntezie Friedela-Craftsa 4-(3,4-dichlorofenylo)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenonu, kluczowego półproduktu do syntezy sertraliny
  • jako czynnik alkilujący w syntezie poli(eteroketonów) z wiszącymi grupami kwasu sulfonowego
  • w otrzymywaniu 5,6-dichloro-2-(3,4-dichlorobenzylotio)benzimidazolu
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Syntheses of branched poly (ether ketone) s with pendant functional groups based on 1, 1, 1-tris (4-hydroxyphenyl) ethane.
Fritsch D, et al.
Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 39(11), 1335-1347 (2002)
Friedel-Crafts synthesis of 4-(3, 4-dichlorophenyl)-3, 4-dihydro-1 (2H)-naphthalenone, a key intermediate in the preparation of the antidepressant sertraline.
Quallich GJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(16), 4971-4973 (1990)
Zygmunt Kazimierczuk et al.
Acta biochimica Polonica, 49(1), 185-195 (2002-07-26)
Two series of benzimidazole derivatives were sythesised. The first one was based on 5,6-dinitrobenzimidazole, the second one comprises 2-thioalkyl- and thioaryl-substituted modified benzimidazoles. Antibacterial and antiprotozoal activity of the newly obtained compounds was studied. Some thioalkyl derivatives showed remarkable activity