Merck
W515302
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexanoic acid
≥99%
Synonim(y):
2-Ethylcaproic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Beilstein:
1750468
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
8.078
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
gęstość pary
4.98 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
699 °F
granice wybuchowości
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
gęstość
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
cucumber
ciąg SMILES
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Klucz InChI
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
237.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
114 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elizabeth Grillo Fernandes et al.
Biomacromolecules, 5(4), 1200-1205 (2004-07-13)
The increasing effort on development of bio-based polymeric materials in recent years is motivated by the basic concept of meeting the sustainability criteria for industrial development in the third millennium. Within this framework, our research group is currently involved in
I Svechnikova et al.
The Journal of endocrinology, 194(3), 603-609 (2007-09-01)
Phthalate esters are known to exert harmful effects on mammalian reproduction and fertility, but their potential adverse effects on the hormonal functions of the ovary have not yet been elucidated in detail. Here, we investigated the effects of di-(2-ethylhexyl) phthalate
H G Wahl et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 758(2), 213-219 (2001-08-07)
A gas chromatographic-mass spectrometric method was developed for the quantitative analysis of the three Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) metabolites, 2-ethylhexanoic acid, 2-ethyl-3-hydroxyhexanoic acid and 2-ethyl-3-oxohexanoic acid in urine. After oximation with O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)-hydroxylamine hydrochloride and sample clean-up with Chromosorb P filled glass tubes
S Elss et al.
Food additives and contaminants, 21(8), 811-814 (2004-09-17)
After simultaneous distillation-extraction (SDE) of commercial baby foods (n = 20) and fruit juices (n = 15) (among them 15 and eight products labelled 'organic', respectively) from 11 different suppliers, analyses performed by coupled capillary gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) revealed
Qian Zhang et al.
Nanoscale, 2(7), 1256-1259 (2010-07-22)
We report the synthesis of a series of monodispersed Bi-doped PbTe nanocrystals with tunable morphologies by using a doping precursor of bismuth(III) 2-ethylhexanoate. The as-synthesized Pb(1-x)Bi(x)Te (x = 0.005, 0.010, 0.015, 0.020) nanocrystals are characterized by X-ray diffraction, X-ray photoelectron
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W515302-9KG4061838065599
W515302-1KG4061838183729
W515302-20KG
W515302-SAMPLE4061838194374