Merck
W292508
Sigma-Aldrich
Propyl acetate
≥98%, FG
Synonim(y):
Acetic acid propyl ester, N-propyl ethanoate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Numer FEMA:
2925
Beilstein:
1740764
Numer WE:
Nr Rady Europy:
192
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
eCl@ss:
39022103
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.002
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
25 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
842 °F
granice wybuchowości
1.7 %, 37 °F
8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
celery; fruity; pear
ciąg SMILES
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Thermodynamic Analysis of Eplerenone in 13 Pure Solvents at Temperatures from 283.15 to 323.15 K.: This study offers a detailed thermodynamic analysis of eplerenone in various solvents, including propyl acetate, highlighting its solubility characteristics and interactions at different temperatures (Liu et al., 2024).
  • Comparative Study on the H-Abstraction Reactions of Isopropyl Acetate and Propyl Acetate by HO(2) and OH Radicals.: This research compares the reactions of isopropyl acetate and propyl acetate with hydroxyl radicals, providing insights into their reactivity and potential applications in atmospheric chemistry (Gao et al., 2024).
  • Microemulsions of Nonionic Surfactant with Water and Various Homologous Esters: Preparation, Phase Transitions, Physical Property Measurements, and Application for Extraction of Tricyclic Antidepressant Drugs from Aqueous Media.: This study explores the use of microemulsions containing propyl acetate for the efficient extraction of drugs, demonstrating its application in enhancing the solubility and recovery rates of pharmaceutical compounds (Racovita et al., 2023).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
The substance W292508 has no REACH registration because the only supported use is the use in medicinal products for human or veterinary use or in food or feedingstuffs according to article 2 of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nur-Bahiyah Abu-Bakar et al.
Journal of separation science, 39(5), 947-955 (2016-01-01)
A novel microextraction method based on vortex- and CO2 -assisted liquid-liquid microextraction with salt addition for the isolation of furanic compounds (5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-methyl-2-furaldehyde, 2-furaldehyde, 3-furaldehyde, 2-furoic and 3-furoic acids) was developed. Purging the sample with CO2 was applied after vortexing
Marwan Shalash et al.
Talanta, 174, 428-435 (2017-07-26)
A vortex-assisted liquid-liquid-liquid microextraction method followed by high performance liquid chromatography-diode array detection for the determination of fourteen phenolic acids (cinnamic, m-coumaric, chlorogenic, syringic, ferulic, o-coumaric, p-coumaric, vanillic, p-hydroxybenzoic, caffeic, 2, 4-dihydroxybenzoic, sinapic, gentisic and gallic acids) in honey, iced
Lan-Chun Nie et al.
Zhi wu sheng li yu fen zi sheng wu xue xue bao = Journal of plant physiology and molecular biology, 31(6), 663-667 (2005-12-20)
Aroma volatiles from apple (Malus domestica Borkh. var. Starkrimson) fruit at different stages of maturity were collected by solid adsorbent-Tenax-GC and determined by thermodesorption and GC-MS. Production of propyl acetate, butyl acetate, ethyl 2-methyl-butanoate and total ester volatiles and changes
S Puglisi-Allegra et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 13(2), 287-290 (1980-08-01)
An automated technique for measuring simultaneously aggressive behavior and motor activity in mice is described. This technique allows measure of aggressive behavior and motor activity continuously throughout long-lasting periods without disturbing the animals except for feeding, watering and cleaning the
[Gas chromatographic determination of propyl acetate in air].
N N Sirotkina et al.
Gigiena i sanitariia, (7)(7), 46-47 (1981-07-01)