Kluczowe dokumenty
W355801
α-Terpinene
≥89%, FCC, FG
Synonim(y):
1-Isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, p-Mentha-1,3-diene
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥89%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
rozpuszczalność
95% ethanol: soluble 1ml/2ml, clear, colorless
gęstość
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
terpineol (mixture of isomers), Alpha-terpinene
Organoleptyczne
lemon; medicinal; citrus; woody
ciąg SMILES
CC(C)C1=CC=C(C)CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
Klucz InChI
YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Antidepressant and anxiolytic potential of Citrus reticulata Blanco essential oil: a network pharmacology and animal model study.: This study evaluates the antidepressant and anxiolytic effects of essential oils containing α-Terpinene, providing evidence of its therapeutic potential in mental health treatments (Nguyen et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W355801-4KG | |
W355801-1KG-K | 4061838258021 |
W355801-1KG | |
W355801-4KG-K | 4061838108159 |
W355801-8KG | |
W355801-8KG-K | 4061838193667 |
W355801-SAMPLE | |
W355801-SAMPLE-K | 4061837536823 |