Merck
W365820
Sigma-Aldrich
1,4-Cineole
≥95%, FG
Synonim(y):
1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer FEMA:
3658
Beilstein:
104974
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11225
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
3.007
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
65 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
gęstość
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; camphoraceous; minty; cooling; pine
ciąg SMILES
CC(C)C12CCC(C)(CC1)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10-6-4-9(3,11-10)5-7-10/h8H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+
Klucz InChI
RFFOTVCVTJUTAD-AOOOYVTPSA-N
Zastosowanie
  • Solvent-free dehydration, cyclization, and hydrogenation of linalool with a dual heterogeneous catalyst system to generate a high-performance sustainable aviation fuel.: A novel approach utilizing 1,4-Cineole in the synthesis of sustainable aviation fuel through chemical transformations of linalool (Keller et al., 2022).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)