Key Documents
CRM79308
Linalyl acetate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate, Bergamol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
gęstość pary
6.8 (vs air)
ciśnienie pary
0.1 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
tw
220 °C (lit.)
gęstość
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
Klucz InChI
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)