Kluczowe dokumenty
1366578
USP
Linalyl acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate, Bergamol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
6.8 (vs air)
ciśnienie pary
0.1 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
linalyl acetate
opakowanie
pkg of 0.3 mL
producent / nazwa handlowa
USP
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
gęstość
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
Klucz InChI
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)