Merck
107565
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol
99%
Synonim(y):
α,α-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C(CF3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
gęstość
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
OC(c1ccccc1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F6O/c10-8(11,12)7(16,9(13,14)15)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,16H
Klucz InChI
IZPIZCAYJQCTNG-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
1,1,1,3,3,3-heksafluoro-2-fenylo-2-propanol jest skutecznym rozpuszczalnikiem dla polimeryzacji rodnikowej metakrylanu metylu i polimeryzacji styrenu za pośrednictwem Cu(0) z pojedynczym przeniesieniem elektronu.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Single electron transfer-living radical polymerization of methyl methacrylate in fluoroalcohol: Dual control over molecular weight and tacticity.
Wang W, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(22), 6316-6327 (2009)
Cyclic alkoxyamine-initiator tethered by azide/alkyne-?click?-chemistry enabling ring-expansion vinyl polymerization providing macrocyclic polymers.
Narumi A, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 48(15), 3402-3416 (2010)
Marcus Maschke et al.
ChemMedChem, 9(6), 1188-1194 (2014-05-20)
We report the synthesis of trifluoromethylated metallocenes (M=Fe, Ru) and related metal-free compounds for comparison of their biological properties with the aim to establish structure-activity relationships toward the anti-proliferative activity of this compound class. All new compounds were comprehensively characterized
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107565-10G4061837013751
107565-1G