Merck
289612
Sigma-Aldrich
N-Ethylcyclohexylamine
98%
Synonim(y):
N-Cyclohexylethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11NHC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.23
Beilstein:
2070280
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
4.4 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
2 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
temp. samozapłonu
473 °F
granice wybuchowości
7.6 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
gęstość
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h8-9H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-etylocykloheksyloaminazostała wykorzystana w syntezie serii zasad izatin-N-Mannich.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of isatin-N-mannich bases.
Varma RS and Nobles WL.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 3(4), 462-465 (1966)