Merck
460958
Sigma-Aldrich
N-Methyldodecylamine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.38
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.44 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
gęstość
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCNC
InChI
1S/C13H29N/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-2/h14H,3-13H2,1-2H3
Klucz InChI
OMEMQVZNTDHENJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-metylododecyloamina jest drugorzędową aminą kwasu tłuszczowego. Powstaje podczas pirolizy N-(2-cyjanoetylo)-N-metylododecyloaminy pod zmniejszonym ciśnieniem.
Zastosowanie
N-metylododecyloamina może być użyta do przygotowania bromku N,N,N,N,N,N-trimetylododecyloamoniowego.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yongsoon Shin et al.
Journal of colloid and interface science, 284(1), 278-281 (2005-03-09)
We report here the self-assembly of surfactant molecules at the interface of air and the hygroscopic quaternary ammonium salt tetrabutylammonium acetate (TBAAc). Homogeneously dissolved surfactant molecules at 100 degrees C self-assemble upon contacting air due to high moisture adsorption by
Effect of the N-methylation of dodecylammonium chloride on the adsorption from its micellar solution
Aratono M, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 61, 2773-2773 (1988)
B L Kabacoff et al.
IARC scientific publications, (57)(57), 347-352 (1984-01-01)
Nitrosation of water-soluble (diethanolamine) and oil-soluble (dodecylmethylamine and dicyclohexylamine) amines in the absence and presence of inhibitors in model anionic and non-ionic emulsions was studied. Nitrosation of diethanolamine occurred at similar rates in non-ionic and anionic emulsions. Surprisingly, dodecylmethylamine and
Kenichi Sakai et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(51), 17617-17622 (2012-11-20)
Rheological properties of alkyl dicarboxylic acid-alkylamine complex systems have been characterized. The complex materials employed in this study consist of an amino acid-based surfactant (dodecanoylglutamic acid, C12Glu) and a tertiary alkylamine (dodecyldimethylamine, C12DMA) or a secondary alkylamine (dodecylmethylamine, C12MA). (1)H
Wengang Liu et al.
The Science of the total environment, 702, 134593-134593 (2019-11-15)
With the extensive applications and ongoing world demand, more and more amine surfactants are discharged into natural environment. However, the database about toxicity of amine surfactants is incomplete, which is not beneficial to environmental protection process. In this paper, the