Kluczowe dokumenty
40460
N,N-Dimethylhexadecylamine
technical, ≥95% (GC)
Synonim(y):
1-(Dimethylamino)hexadecane, N,N-Dimethylpalmitylamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical
Poziom jakości
Próba
≥95% (GC)
≥98.0% (NT)
zanieczyszczenia
≤0.3% water
gęstość
0.801 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C18H39N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(2)3/h4-18H2,1-3H3
Klucz InChI
NHLUVTZJQOJKCC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- As pore size mediator for the synthesis of monodispersed mesoporous silica nanoparticles.
- As swelling agent in the fabrication of colloidal mesoporous silica nanoparticles of a tunable mesopore size.
- Preparation of 1,4-bis(N-hexadecyl-N,N-dimethylammonium)butane dibromide, Gemini surfactant.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
287.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
142 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?