Kluczowe dokumenty
245623
1-Chlorohexadecane
95%
Synonim(y):
Cetyl chloride, Hexadecyl chloride
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
129 mmHg ( 21 °C)
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
bp
149 °C/1 mmHg (lit.)
mp
8-14 °C (lit.)
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C16H33Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
Klucz InChI
CLWAXFZCVYJLLM-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
276.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
136 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
245623-250ML | 4061825772639 |
245623-1L | |
245623-5ML |