Kluczowe dokumenty
268569
Trimethylaluminum solution
2.0 M in hexanes
Synonim(y):
Trimetyloalan
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
2.0 M in hexanes
gęstość
0.683 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
Klucz InChI
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?