Merck
531847
Sigma-Aldrich
Dichloro[(S,S)-ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]zirconium(IV)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24Cl2Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
aktywność optyczna
[α]20/D +93°, c = 0.07 in methylene chloride
mp
160-165 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr+2].[Cl-].[Cl-].[C+H]1C(=C4CCCCC4=C1)CC[c-]2c3c(cc2)CCCC3
InChI
1S/C20H24.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h9-12H,1-8,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
AKXWJOYQORUUHS-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
  • Chiral Ziegler-Natta catalyst
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)