Kluczowe dokumenty
738999
Isooctyl trimethoxysilane, mixture of isomers
97%
Synonim(y):
2,4,4-Trimethylpentyltrimethoxysilane
About This Item
Wzór liniowy:
C8H17Si(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416
gęstość
0.901 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
738999-100G | 4061833314937 |
738999-25G | 4061832883922 |