Kluczowe dokumenty
598038
1,4-Bis(triethoxysilyl)benzene
96%
Synonim(y):
BTEB
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
130-133 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccc(cc1)[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C18H34O6Si2/c1-7-19-25(20-8-2,21-9-3)17-13-15-18(16-14-17)26(22-10-4,23-11-5)24-12-6/h13-16H,7-12H2,1-6H3
Klucz InChI
YYJNCOSWWOMZHX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
It is extensively used as a precursor in the synthesis of a variety of periodic mesoporous organosilicas (PMOs).
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
A viable alternative to the popular Stille and Suzuki coupling reactions mainly due to the formation of nontoxic byproducts and stability to many reaction conditions.