Merck
SIK41005-20
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(trimethoxysilyl)benzene
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O6Si2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Postać
liquid
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
InChI
1S/C12H22O6Si2/c1-13-19(14-2,15-3)11-7-9-12(10-8-11)20(16-4,17-5)18-6/h7-10H,1-6H3
Klucz InChI
YIRZROVNUPFFNZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
This product is used to improve the dispersibility of modified silica powders into PDMS matrix by improving the adhesion between modified silica powders and the PDMS matrix.
Informacje prawne
Product of SiKEMIA
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)